Merck
ENA238711500
Enamine
2-aminopyridine-3-carbothioamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
153.21
MDL编号:
mp
128-129
Iupac Name
2-amino-3-pyridinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C6H7N3S/c7-5-4(6(8)10)2-1-3-9-5/h1-3H,(H2,7,9)(H2,8,10)
InChI key
DXTFWTHGGXGSCN-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44142
Melting Point
128-129
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44142
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)