Merck
ENA238710623
Enamine
2-[1-(4-fluorophenyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]acetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
252.2
MDL编号:
Iupac Name
[1-(4-fluorophenyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H9FN2O4/c12-6-1-3-7(4-2-6)14-10(17)8(5-9(15)16)13-11(14)18/h1-4,8H,5H2,(H,13,18)(H,15,16)
InChI key
GTGJKPVEGYMXKS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42734
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42734
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)