Merck
ENA196830277
Enamine
methyl[(oxolan-2-yl)methyl]amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
115.18
MDL编号:
Iupac Name
N-methyl(tetrahydro-2-furanyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-7-5-6-3-2-4-8-6/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI key
VJUDVVHGQMPPEI-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45158
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)