Merck
ENA189566625
Enamine
1-[(oxolan-2-yl)methyl]-1H-pyrazol-4-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
167.21
MDL编号:
Iupac Name
1-(tetrahydro-2-furanylmethyl)-1H-pyrazol-4-amine
Inchi Code
1S/C8H13N3O/c9-7-4-10-11(5-7)6-8-2-1-3-12-8/h4-5,8H,1-3,6,9H2
InChI key
OXKCHLGFMPFNMY-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43512
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43512
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)