Merck
ENA185118765
Enamine
3-amino-N-[2-(diethylamino)ethyl]benzamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
235.33
MDL编号:
Iupac Name
3-amino-N-[2-(diethylamino)ethyl]benzamide
Inchi Code
1S/C13H21N3O/c1-3-16(4-2)9-8-15-13(17)11-6-5-7-12(14)10-11/h5-7,10H,3-4,8-9,14H2,1-2H3,(H,15,17)
InChI key
NFGFDYHTOKACDO-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41989
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41989
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)