Merck
ENA185118661
Enamine
3-methoxy-4-(2-methoxyethoxy)benzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
210.23
MDL编号:
Iupac Name
3-methoxy-4-(2-methoxyethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H14O4/c1-13-5-6-15-10-4-3-9(8-12)7-11(10)14-2/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3
InChI key
NOPUZJCDDPDODF-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41791
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41791
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)