Merck
ENA184121253
Enamine
5-tert-butyl-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
203.24
MDL號碼:
mp
142-143
Iupac Name
5-tert-butyl-1H-indole-2,3-dione
Inchi Code
1S/C12H13NO2/c1-12(2,3)7-4-5-9-8(6-7)10(14)11(15)13-9/h4-6H,1-3H3,(H,13,14,15)
InChI 密鑰
FQRSABMKACVJDD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41068
Melting Point
142-143
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41068
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)