Merck
ENA183888805
Enamine
3-[2-(dimethylamino)ethoxy]aniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
180.25
MDL编号:
Iupac Name
3-[2-(dimethylamino)ethoxy]aniline
Inchi Code
1S/C10H16N2O/c1-12(2)6-7-13-10-5-3-4-9(11)8-10/h3-5,8H,6-7,11H2,1-2H3
InChI key
BMBSJDSXSMKTNV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39422
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)