Merck
ENA183042376
Enamine
(2-amino-1-cyclohexylethyl)dimethylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
170.3
MDL號碼:
Iupac Name
1-cyclohexyl-N~1~,N~1~-dimethyl-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C10H22N2/c1-12(2)10(8-11)9-6-4-3-5-7-9/h9-10H,3-8,11H2,1-2H3
InChI 密鑰
SKVJPJNCPKDEAF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39705
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39705
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)