Merck
ENA181912154
Enamine
3-chloro-N-(2-methyl-5-nitrophenyl)propanamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
242.66
MDL编号:
mp
154-156
Iupac Name
3-chloro-N-(2-methyl-5-nitrophenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O3/c1-7-2-3-8(13(15)16)6-9(7)12-10(14)4-5-11/h2-3,6H,4-5H2,1H3,(H,12,14)
InChI key
QBQQMOMVEZGHTF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27516
Melting Point
154-156
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27516
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)