Merck
ENA181912045
Enamine
2-amino-4,5-dimethoxy-N-methylbenzamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
210.23
MDL编号:
Iupac Name
2-amino-4,5-dimethoxy-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C10H14N2O3/c1-12-10(13)6-4-8(14-2)9(15-3)5-7(6)11/h4-5H,11H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI key
HVAIODZDHYPCPV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36769
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36769
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)