Merck
ENA181911165
Enamine
2-chloro-N-{[2-(piperidine-1-sulfonyl)phenyl]methyl}acetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
330.84
MDL號碼:
Iupac Name
2-chloro-N-[2-(1-piperidinylsulfonyl)benzyl]acetamide
Inchi Code
1S/C14H19ClN2O3S/c15-10-14(18)16-11-12-6-2-3-7-13(12)21(19,20)17-8-4-1-5-9-17/h2-3,6-7H,1,4-5,8-11H2,(H,16,18)
InChI 密鑰
SFFWSECVNKKCTI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28358
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28358
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)