Merck
ENA152121134
Enamine
(1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)methanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
161.25
MDL编号:
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenylmethylamine
Inchi Code
1S/C11H15N/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-2,4,7,10H,3,5-6,8,12H2
InChI key
FSEUPTSLGGJFNX-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30476
Flash Point
124
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30476
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)