Merck
ENA150999232
Enamine
2-chloro-N-(2-methyl-1-phenylpropyl)acetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
225.72
MDL號碼:
Iupac Name
2-chloro-N-(2-methyl-1-phenylpropyl)acetamide
Inchi Code
1S/C12H16ClNO/c1-9(2)12(14-11(15)8-13)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,12H,8H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI 密鑰
GXLTWDBSFDIWOA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24599
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24599
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)