Merck
ENA118036777
Enamine
[(2,4-difluorophenyl)methyl](methyl)amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
157.16
MDL编号:
Iupac Name
(2,4-difluorophenyl)-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C8H9F2N/c1-11-5-6-2-3-7(9)4-8(6)10/h2-4,11H,5H2,1H3
InChI key
QRNJBUWQFRAFGI-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28892
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28892
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)