Merck
ENA118036490
Enamine
2-chloro-N-(4-propylphenyl)acetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
211.69
MDL编号:
mp
78-79
Iupac Name
2-chloro-N-(4-propylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C11H14ClNO/c1-2-3-9-4-6-10(7-5-9)13-11(14)8-12/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
URRNVZNXDFJSFS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24583
Melting Point
78-79
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24583
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)