Merck
ENA112933442
Enamine
2-(3,4-dimethoxyphenyl)pyrrolidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
207.27
MDL號碼:
Iupac Name
2-(3,4-dimethoxyphenyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C12H17NO2/c1-14-11-6-5-9(8-12(11)15-2)10-4-3-7-13-10/h5-6,8,10,13H,3-4,7H2,1-2H3
InChI 密鑰
QDPNOFVFBQDGHG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26875
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26875
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)