Merck
ENA090493142
Enamine
4-[2-(4-methylphenyl)ethyl]piperidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
203.33
MDL编号:
Iupac Name
4-[2-(4-methylphenyl)ethyl]piperidine
Inchi Code
1S/C14H21N/c1-12-2-4-13(5-3-12)6-7-14-8-10-15-11-9-14/h2-5,14-15H,6-11H2,1H3
InChI key
UAMOWMWECFNJHB-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24722
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24722
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)