Merck
ENA068331028
Enamine
1-(naphthalene-1-carbonyl)piperidine-4-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
283.33
MDL號碼:
Iupac Name
1-(1-naphthoyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H17NO3/c19-16(18-10-8-13(9-11-18)17(20)21)15-7-3-5-12-4-1-2-6-14(12)15/h1-7,13H,8-11H2,(H,20,21)
InChI 密鑰
XAEDBDNELKMGIZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18559
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18559
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)