Merck
ENA066595978
Enamine
4-sulfamoylbenzamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
200.22
MDL编号:
mp
244-246
Iupac Name
4-(aminosulfonyl)benzamide
Inchi Code
1S/C7H8N2O3S/c8-7(10)5-1-3-6(4-2-5)13(9,11)12/h1-4H,(H2,8,10)(H2,9,11,12)
InChI key
MWFFIRCXGDGFQB-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15348
Melting Point
244-246
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15348
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)