Merck
ENA065085424
Enamine
3-(4-methylphenyl)thiophene-2-carbohydrazide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
232.31
MDL號碼:
Iupac Name
3-(4-methylphenyl)-2-thiophenecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C12H12N2OS/c1-8-2-4-9(5-3-8)10-6-7-16-11(10)12(15)14-13/h2-7H,13H2,1H3,(H,14,15)
InChI 密鑰
SGXAXHVXLHKMQK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14323
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14323
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)