Merck
ENA053247346
Enamine
2-chloro-N-[2-(thiophen-2-yl)ethyl]acetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
203.69
MDL號碼:
Iupac Name
2-chloro-N-[2-(2-thienyl)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C8H10ClNOS/c9-6-8(11)10-4-3-7-2-1-5-12-7/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
BPGNKQFHHAQFBR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13277
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13277
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)