Merck
ENA024295708
Enamine
2-[4-(dimethylamino)-3-nitrobenzoyl]benzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
314.3
MDL编号:
Iupac Name
2-[4-(dimethylamino)-3-nitrobenzoyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C16H14N2O5/c1-17(2)13-8-7-10(9-14(13)18(22)23)15(19)11-5-3-4-6-12(11)16(20)21/h3-9H,1-2H3,(H,20,21)
InChI key
SXDFWKNQEKZQCQ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09672
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09672
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)