Merck
ENA024295462
Enamine
2-{[(4-chlorophenyl)methoxy]methyl}oxirane
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
198.65
MDL编号:
Iupac Name
2-{[(4-chlorobenzyl)oxy]methyl}oxirane
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c11-9-3-1-8(2-4-9)5-12-6-10-7-13-10/h1-4,10H,5-7H2
InChI key
ZDNBCVOWXDVDPK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09426
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)