Merck
ENA024295244
Enamine
5-bromothiophene-2-carbohydrazide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
221.08
MDL编号:
mp
144-146
Iupac Name
5-bromo-2-thiophenecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C5H5BrN2OS/c6-4-2-1-3(10-4)5(9)8-7/h1-2H,7H2,(H,8,9)
InChI key
OFXZACLPQYOIAV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09207
Melting Point
144-146
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09207
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)