Merck
ENA018109621
Enamine
4-fluoro-2,6-bis(hydroxymethyl)phenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
172.16
MDL编号:
mp
137-139
Iupac Name
4-fluoro-2,6-bis(hydroxymethyl)phenol
Inchi Code
1S/C8H9FO3/c9-7-1-5(3-10)8(12)6(2-7)4-11/h1-2,10-12H,3-4H2
InChI key
GETCNIWYTGPBMQ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06500
Melting Point
137-139
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06500
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)