Merck
ENA018109333
Enamine
11-methyl-4-(2-methylphenyl)-5-sulfanyl-8-thia-4,6-diazatricyclo[7.4.0.0,2,7]trideca-1(9),2(7),5-trien-3-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
342.49
MDL编号:
Iupac Name
7-methyl-3-(2-methylphenyl)-2-sulfanyl-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Inchi Code
1S/C18H18N2OS2/c1-10-7-8-12-14(9-10)23-16-15(12)17(21)20(18(22)19-16)13-6-4-3-5-11(13)2/h3-6,10H,7-9H2,1-2H3,(H,19,22)
InChI key
IPEMNOUKZICRTA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06174
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06174
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)