Merck
ENA018108549
Enamine
N-[4-(butan-2-yl)phenyl]-2-cyanoacetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
216.28
MDL编号:
Iupac Name
N-(4-sec-butylphenyl)-2-cyanoacetamide
Inchi Code
1S/C13H16N2O/c1-3-10(2)11-4-6-12(7-5-11)15-13(16)8-9-14/h4-7,10H,3,8H2,1-2H3,(H,15,16)
InChI key
DIGDCLRLKVCRCT-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05251
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05251
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)