Merck
ENA018107243
Enamine
2-(2-ethoxyphenoxy)acetohydrazide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
210.23
MDL编号:
Iupac Name
2-(2-ethoxyphenoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C10H14N2O3/c1-2-14-8-5-3-4-6-9(8)15-7-10(13)12-11/h3-6H,2,7,11H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
MWRUXMIKCBHQHV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03752
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03752
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)