Merck
ENA018106107
Enamine
1-(1H-1,3-benzodiazol-2-yl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
213.24
MDL號碼:
mp
208-210
Iupac Name
1-(1H-benzimidazol-2-yl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C11H11N5/c1-7-6-10(12)16(15-7)11-13-8-4-2-3-5-9(8)14-11/h2-6H,12H2,1H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
NTNMPDQKBQRDHQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02450
Melting Point
208-210
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02450
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)