Merck
ENA018105411
Enamine
2-cyano-N-(3-methoxypropyl)acetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
156.18
MDL编号:
Iupac Name
2-cyano-N-(3-methoxypropyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H12N2O2/c1-11-6-2-5-9-7(10)3-4-8/h2-3,5-6H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
QWNFSBIGAWBUTF-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01408
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01408
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)