主要文件
CO1H324A93B3
CombiPhos Catalysts Inc
tert-butyl 4-(4-bromothiazol-2-yl)piperidine-1-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
347.28
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-bromothiazol-2-yl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H19BrN2O2S/c1-13(2,3)18-12(17)16-6-4-9(5-7-16)11-15-10(14)8-19-11/h8-9H,4-7H2,1-3H3
InChI key
MEQIAYBXJOZQNV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)