主要文件
CO1H324A8FEE
CombiPhos Catalysts Inc
4-Bromo-2-(iso-butyl)pyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
214.1
Iupac Name
4-bromo-2-isobutylpyridine
Inchi Code
1S/C9H12BrN/c1-7(2)5-9-6-8(10)3-4-11-9/h3-4,6-7H,5H2,1-2H3
InChI key
QQAZBFHJPUPWHM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)