主要文件
CO1H324A7B30
CombiPhos Catalysts Inc
2-bromo-6-cyclohexylpyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
240.14
Iupac Name
2-bromo-6-cyclohexylpyridine
Inchi Code
1S/C11H14BrN/c12-11-8-4-7-10(13-11)9-5-2-1-3-6-9/h4,7-9H,1-3,5-6H2
InChI key
JKFSCIIMZPOGKG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)