主要文件
CO1H324A6203
CombiPhos Catalysts Inc
4-Ethylfuran-2-boronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
139.95
Iupac Name
4-ethyl-2-furylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H9BO3/c1-2-5-3-6(7(8)9)10-4-5/h3-4,8-9H,2H2,1H3
InChI key
PXGVNMAZPJSIMQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)