Merck
COMH93D67370
Combi-Blocks, Inc.
1-Ethylpyridinium chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
143.62
MDL编号:
Iupac Name
1-ethylpyridinium chloride
Inchi Code
1S/C7H10N.ClH/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h3-7H,2H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
AMFMJCAPWCXUEI-UHFFFAOYSA-M
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QH-2344
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QH-2344
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)