Merck
COMH4211F317
Combi-Blocks, Inc.
3-Iodo-pyridine-2,5-diamine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
271.49
MDL编号:
Iupac Name
3-iodopyridine-2,5-diamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H6IN3.ClH/c6-4-1-3(7)2-9-5(4)8;/h1-2H,7H2,(H2,8,9);1H
InChI key
PVKCUIWOHWGYSJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QJ-5563
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QJ-5563
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)