Merck
COMH4211F121
Combi-Blocks, Inc.
T-Butyl chlorodifluoroacetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
186.59
MDL编号:
Iupac Name
tert-butyl chloro(difluoro)acetate
Inchi Code
1S/C6H9ClF2O2/c1-5(2,3)11-4(10)6(7,8)9/h1-3H3
InChI key
CZLHJJSAELHRSE-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-8084
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-8084
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)