Merck
COMH4211B15C
Combi-Blocks, Inc.
N-(4-Chloropyridin-2-yl)cyclopropanecarboxamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
196.64
MDL编号:
Iupac Name
N-(4-chloro-2-pyridinyl)cyclopropanecarboxamide
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O/c10-7-3-4-11-8(5-7)12-9(13)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2,(H,11,12,13)
InChI key
BURPEGYULPECNQ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-3921
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-3921
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)