Merck
COMH2F649D4F
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl 4-[(4-bromo-3-fluorophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
387.25
MDL编号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-bromo-3-fluorobenzoyl)piperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H20BrFN2O3/c1-16(2,3)23-15(22)20-8-6-19(7-9-20)14(21)11-4-5-12(17)13(18)10-11/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3
InChI key
RWNQXQJCZDLVHP-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2391
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2391
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)