Merck
COMH042395FE
Combi-Blocks, Inc.
N-Benzyl-2-nitrobenzamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
256.26
MDL编号:
Iupac Name
N-benzyl-2-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C14H12N2O3/c17-14(15-10-11-6-2-1-3-7-11)12-8-4-5-9-13(12)16(18)19/h1-9H,10H2,(H,15,17)
InChI key
MMWHBIQCFGNKCY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-9670
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-9670
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)