Merck
COMH042390BE
Combi-Blocks, Inc.
N-[4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]propane-1,3-diamine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
299.68
MDL號碼:
Iupac Name
N~1~-[4-nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-propanediamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12F3N3O2.ClH/c11-10(12,13)8-6-7(16(17)18)2-3-9(8)15-5-1-4-14;/h2-3,6,15H,1,4-5,14H2;1H
InChI 密鑰
QFBYGXYHHVLZDC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-8306
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-8306
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)