Merck
COMH04233ED8
Combi-Blocks, Inc.
5-Chlorobenzo[d]oxazol-2-amine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
205.04
MDL號碼:
Iupac Name
5-chloro-1,3-benzoxazol-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H5ClN2O.ClH/c8-4-1-2-6-5(3-4)10-7(9)11-6;/h1-3H,(H2,9,10);1H
InChI 密鑰
SFCBKXSIKZQDKX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-0147
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-0147
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)