Merck
COM638461803
Combi-Blocks, Inc.
3-Hydroxypropylboronic acid pinacol ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
186.06
MDL编号:
Iupac Name
3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)propan-1-ol
Inchi Code
1S/C9H19BO3/c1-8(2)9(3,4)13-10(12-8)6-5-7-11/h11H,5-7H2,1-4H3
InChI key
MAYZZFFCKGWZDA-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FM-1194
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FM-1194
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)