Merck
COM517297837
Combi-Blocks, Inc.
N-(5-Bromo-2-methylphenyl)glycine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
244.09
MDL编号:
Iupac Name
(5-bromo-2-methylanilino)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2/c1-6-2-3-7(10)4-8(6)11-5-9(12)13/h2-4,11H,5H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
VCNAHXVPZMNTCB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1568
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1568
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)