Merck
COM490024497
Combi-Blocks, Inc.
4-chloropyridin-3-ol hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
166.01
MDL编号:
Iupac Name
4-chloropyridin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H4ClNO.ClH/c6-4-1-2-7-3-5(4)8;/h1-3,8H;1H
InChI key
MFBOUPNOMMWXKF-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-6480
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-6480
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)