Merck
COM490020744
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butylmethoxyphenylsilyl bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
273.24
MDL编号:
Iupac Name
bromo(tert-butyl)methoxy(phenyl)silane
Inchi Code
1S/C11H17BrOSi/c1-11(2,3)14(12,13-4)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,1-4H3
InChI key
VFFLZSQFWJXUJJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-5252
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-5252
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)