Merck
COM490020499
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 3-[(2-nitrophenyl)amino]propanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
224.22
MDL编号:
Iupac Name
methyl 3-(2-nitroanilino)propanoate
Inchi Code
1S/C10H12N2O4/c1-16-10(13)6-7-11-8-4-2-3-5-9(8)12(14)15/h2-5,11H,6-7H2,1H3
InChI key
NWUWUSMSFPYYES-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1321
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1321
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)