Merck
COM466007743
Combi-Blocks, Inc.
(5-Bromothiophen-2-yl)methanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
192.08
MDL號碼:
Iupac Name
(5-bromo-2-thienyl)methanamine
Inchi Code
1S/C5H6BrNS/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-2H,3,7H2
InChI 密鑰
RAVKMGSIHFLQJU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-8989
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-8989
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)