Merck
COM448667990
Combi-Blocks, Inc.
2-Chlorophenylacetyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
189.04
MDL编号:
Iupac Name
(2-chlorophenyl)acetyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6Cl2O/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2
InChI key
WIHSAOYVGKVRJX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-9200
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-9200
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)